Print…
5-Bromo-2-iodopyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
365940050 365940250
ACRO365940050EA 39.1 EUR
ACRO365940050 ACRO365940250
5-Bromo-2-iodopyridine 98%
5-Bromo-2-iodopyridine
Fórmula: C₅H₃BrIN
Ponto de Fusão: 112…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00691506
Número CAS: 223463-13-6
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %