5-Bromo-2-chloropyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B24862.06
B24862.14
B24862.06EA
37.7
EUR
B24862.06
B24862.14
5-Bromo-2-chloropyridine ≥98%
5-Bromo-2-chloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 53939-30-3
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 108887
Fórmula:
C₅H₃BrClN Ponto de ebulição: 205 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 68…72 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318951 Número CAS: 53939-30-3 |