Print…
3,5-Dibromopyridine 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
330130100 330130250 330131000
ACRO330130100EA 97.8 EUR
ACRO330130100 ACRO330130250 ACRO330131000
3,5-Dibromopyridine 98+%
3,5-Dibromopyridine
Fórmula: C₅H₃Br₂N
Ponto de ebulição: 222 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 110…114 °C
Ponto de Inflamação: >115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014634
Número CAS: 625-92-3
EINECS: 210-916-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to light beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
GC ≥98.0 %