2-Bromopyridine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 109-04-6
Molecular Formula: C5H4BrN
Formula Weight: 158.00
Flash Point: 97°(207°F)
Refractive Index: 1.5720
Odour: Characteristic
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 105789
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00006219
Fórmula:
C₅H₄BrN Ponto de ebulição: 192…194 °C Densidade: 1,625 Ponto de Inflamação: 97 °C (207 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006219 Número CAS: 109-04-6 EINECS: 203-641-6 UN: 2810 ADR: 6.1,II |