Print…
2,6-Dibromopyridine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
112910250 112911000 112915000
ACRO112910250EA 57.3 EUR
ACRO112910250 ACRO112911000 ACRO112915000
2,6-Dibromopyridine 98%
2,6-Dibromopyridine
Fórmula: C₅H₃Br₂N
Ponto de ebulição: 255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 118…119 °C
Ponto de Inflamação: 213 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006223
Número CAS: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to grey to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 121 °C
GC ≥99.0 %
Boiling point 114 to 116 °C
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %