2,5-Dibromopyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10937.18
A10937.09
A10937.18EA
193
EUR
A10937.18
A10937.09
2,5-Dibromopyridine ≥97%
2,5-Dibromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 624-28-2
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Melting Point: 92-96°
Boiling Point: 249°
MDL No.: MFCD00006221
Fórmula:
C₅H₃Br₂N Ponto de ebulição: 249 °C Ponto de Fusão: 92…96 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006221 Número CAS: 624-28-2 EINECS: 210-839-6 |