Print…
2,5-Dibromopyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
112900100 112900500
ACRO112900100EA 33.9 EUR
ACRO112900100 ACRO112900500
2,5-Dibromopyridine 97%
2,5-Dibromopyridine
Fórmula: C₅H₃Br₂N
Ponto de ebulição: 234…235 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 91…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006221
Número CAS: 624-28-2
EINECS: 210-839-6
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
GC ≥96.0 %