2,3-Dibromopyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L19527.14
L19527.03
L19527.06
L19527.14EA
483
EUR
L19527.14
L19527.03
L19527.06
2,3-Dibromopyridine ≥97%
2,3-Dibromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 13534-89-9
Molecular Formula: C5H3Br2N
Formula Weight: 236.90
Melting Point: 58-60°
Boiling Point: 249-250°
MDL No.: MFCD00234014
Fórmula:
C₅H₃Br₂N Peso Molecular: 236.89 g/mol Ponto de ebulição: 249…250 °C Ponto de Fusão: 58…60 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00234014 Número CAS: 13534-89-9 |