Print…
Tetraidrofurano, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
MQ100
87369-100ML 87369-500ML
87369-100MLEA 58.4 EUR
87369-100ML 87369-500ML
Tetraidrofurano, Supelco®
Tetraidrofurano
Fórmula: C₄H₈O
Peso Molecular: 72.11 g/mol
Ponto de ebulição: 66
Ponto de Fusão: –108.5 °C
Densidade: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –21.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
ALCANCE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=379da9efa44b1ccffbc0dd8673bc086bb5cd56de&vid=15b82ad4333ed2849c63ab34711d3472111e7b16&prid=web&clid=SAPDAM