Print…
Tetraidrofurano, anidro (máx. 0.003% H₂O) ≥99.9% estabilizado
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol) 250 ppm
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
83678.230EA 111 EUR
83678.230 83678.290 83678.269
Tetraidrofurano, anidro (máx. 0.003% H₂O) ≥99.9% estabilizado
Tetraidrofurano
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 66 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –108,5 °C
Densidade: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –21,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
ALCANCE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 30 ppm