Print…
Tetraidrofurano ≥99% estabilizada, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Estabilização: 250-400 ppm Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
28552.290EA 34.7 EUR
28552.290 28552.324 28552.368 28552.461
Tetraidrofurano ≥99% estabilizada, GPR RECTAPUR®
Tetraidrofurano
Fórmula: C₄H₈O
Peso Molecular: 72.11 g/mol
Ponto de ebulição: 66
Ponto de Fusão: –108,5 °C
Densidade: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –21.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3 II
ALCANCE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Boiling point 65.0 - 66.5 °C
Density (20/4) 0.885 - 0.888
Free acidity Max. 0.0003 meq/g
Refractive index (20°C) 1.406 - 1.408
Peroxides (as H2O2) Max. 100 ppm
Water Max. 0.03 %