Print…
Tetraidrofurano estabilizado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Estabilização: Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.09731.1000 1.09731.2500 1.09731.6010 1.09731.6025 1.09731.9190 1.09731.6190 1.09731.6191 1.09731.4000
1.09731.1000EA 47.25 EUR
1.09731.1000 1.09731.2500 1.09731.6010 1.09731.6025 1.09731.9190 1.09731.6190 1.09731.6191 1.09731.4000
Tetraidrofurano estabilizado, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Tetraidrofurano
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Fórmula: C₄H₈O
Ponto de ebulição: 66 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –108,5 °C
Densidade: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –21,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005356
Número CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,
ALCANCE: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -108.5 °C
Molar Mass 72.11 g/mol
Boiling Point 65 - 66 °C
Vapor Pressure 173 hPa (20 °C)
Flash Point -21.5 °C
Refractive Index 1.407 (20 °C)
Explosion Limit 1.5 - 12.4 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 8 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C
Evaporation number 2.3