Tetraidrofurano ≥99.7% não estabilizada para espectrofotometria
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
32468.AE
32468.K2
32468.M1
32468.AEEA
44.1
EUR
32468.AE
32468.K2
32468.M1
Tetraidrofurano ≥99.7% não estabilizada para espectrofotometria
Tetraidrofurano
Purity: 99.7+%
CAS No.: 109-99-9
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Liquid, distilled in glass
Density: 0.889
Refractive Index: 1.4070
Appearance: Colourless
Odour: Ether-like
Melting Point: -108°
Boiling Point: 66°
Beilstein Reference: 102391
Merck Reference: 14,9211
UN No.: 2056
MDL No.: MFCD00005356
Fórmula:
C₄H₈O Ponto de ebulição: 66 °C Ponto de Fusão: –108 °C Densidade: 0,889 Ponto de Inflamação: –17 °C (1 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005356 Número CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3,II ALCANCE: 05-2114615188-48 Merck Index: 14,9211 |