Print…
2,7-Dimethylnaphthalene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21704.01 B21704.03
B21704.01EA 78.2 EUR
B21704.01 B21704.03
2,7-Dimethylnaphthalene ≥99%
2,7-Dimethylnaphthalene
Purity: 99% CAS No.: 582-16-1 Molecular Formula: C12H12 Formula Weight: 156.23 Melting Point: 96-98° Boiling Point: 262-264° MDL No.: MFCD00004121
Fórmula: C₁₂H₁₂
Ponto de ebulição: 262…264 °C
Ponto de Fusão: 96…98 °C
Densidade: 1,003 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004121
Número CAS: 582-16-1
EINECS: 209-477-1