1,5-Dimethylnaphthalene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16819.88
A16819.MC
A16819.ME
A16819.88EA
561
EUR
A16819.88
A16819.MC
A16819.ME
1,5-Dimethylnaphthalene ≥99%
1,5-Dimethylnaphthalene
Purity: 99%
CAS No.: 571-61-9
Molecular Formula: C12H12
Formula Weight: 156.23
Odour: Odourless
Melting Point: 78-82°
Boiling Point: 265-266°
Beilstein Reference: 2039843
MDL No.: MFCD00004038
Fórmula:
C₁₂H₁₂ Ponto de ebulição: 265…266 °C Ponto de Fusão: 78…82 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004038 Número CAS: 571-61-9 EINECS: 209-338-5 |