Print…
1,2-Dimethylnaphthalene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L09774.03 L09774.MD
L09774.03EA 88.4 EUR
L09774.03 L09774.MD
1,2-Dimethylnaphthalene ≥98%
1,2-Dimethylnaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 573-98-8 Molecular Formula: C12H12 Formula Weight: 156.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6160 Odour: Characteristic Boiling Point: 266-267° Beilstein Reference: 2039376 MDL No.: MFCD00004035
Fórmula: C₁₂H₁₂
Ponto de ebulição: 266…267 °C
Densidade: 1,013
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004035
Número CAS: 573-98-8
EINECS: 209-364-7