Print…
1-Metilnaftaleno para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20809.0005 8.20809.0250 8.20809.1000
8.20809.0005EA 25.8 EUR
8.20809.0005 8.20809.0250 8.20809.1000
1-Metilnaftaleno para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Metilnaftaleno
Fórmula: C₁₁H₁₀
Ponto de ebulição: 244…245 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –33…–32 °C
Densidade: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004034
Número CAS: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Solubility 0.026 g/l (25 °C)
Molar Mass 142.20 g/mol
Boiling Point 244 - 245 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 2 hPa (25 °C)
Flash Point 82 °C
Explosion Limit 0.7 - 6.5 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 529 °C