1-Metilnaftaleno 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15327.14
A15327.22
A15327.36
A15327.14EA
29.4
EUR
A15327.14
A15327.22
A15327.36
1-Metilnaftaleno 96%
1-Metilnaftaleno
Purity: 96%
CAS No.: 90-12-0
Molecular Formula: C11H10
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.6150
Melting Point: -22°
Boiling Point: 240-243°
Beilstein Reference: 506793
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00004034
Fórmula:
C₁₁H₁₀ Ponto de ebulição: 240…243 °C Ponto de Fusão: –22 °C Densidade: 1,024 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004034 Número CAS: 90-12-0 EINECS: 201-966-8 UN: 3082 ADR: 9,III |