Print…
1-Metilnaftaleno 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
127161000 127165000 127160025
ACRO127161000EA 28.4 EUR
ACRO127161000 ACRO127165000 ACRO127160025
1-Metilnaftaleno 96%
1-Metilnaftaleno
Fórmula: C₁₁H₁₀
Ponto de ebulição: 240…243 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –22 °C
Densidade: 1,02 g/cm³
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004034
Número CAS: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6100 to 1.6180 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01