Print…
2-(Bromomethyl)naphthalene 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
162560050 162560250 162561000
ACRO162560050EA 43.2 EUR
ACRO162560050 ACRO162560250 ACRO162561000
2-(Bromomethyl)naphthalene 96%
2-(Bromomethyl)naphthalene
Fórmula: C₁₁H₉Br
Ponto de ebulição: 213 °C (100 mmHg)
Ponto de Fusão: 52…57 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004123
Número CAS: 939-26-4
EINECS: 213-359-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥95 %