Print…
Naftaleno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
184500-250G 184500-1KG 184500-5G
SIAL184500-250GEA 104 EUR
SIAL184500-250G SIAL184500-1KG SIAL184500-5G
Naftaleno, Sigma-Aldrich®
Naftaleno
Fórmula: C₁₀H₈
Ponto de ebulição: 218 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79…82 °C
Densidade: 1,145 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001742
Número CAS: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM