Naftaleno ≥99.6%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.6%
CAS No.: 91-20-3
Molecular Formula: C10H8
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 78°(172°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 0.9628
Refractive Index: 1.5821
Odour: Aromatic
Melting Point: 80-82°
Boiling Point: 218°
Solubility: Soluble in benzene, toluene, chloroform, CS2, ether. Insoluble in water
Beilstein Reference: 1421310
Merck Reference: 14,6370
UN No.: 1334
MDL No.: MFCD00001742
Formerly important in dyestuff manufacture. As a precursor to phthalic anhydride
Fórmula:
C₁₀H₈ Ponto de ebulição: 218 °C Ponto de Fusão: 80…82 °C Densidade: 0,9628 Ponto de Inflamação: 78 °C (172 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001742 Número CAS: 91-20-3 EINECS: 202-049-5 UN: 1334 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,6370 |