Print…
2-Naftol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: β-Naftol
180821000 180825000 180820010 180820025
ACRO180821000EA 37.2 EUR
ACRO180821000 ACRO180825000 ACRO180820010 ACRO180820025
2-Naftol 99+%
2-Naftol
Fórmula: C₁₀H₈O
Ponto de ebulição: 285…286 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 120…124 °C
Densidade: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004067
Número CAS: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471
Encomendar
Appearance White to beige to pink to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
GC ≥99.0 %