Print…
2-Naftol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: β-Naftol
156970010 156970050 156972500
ACRO156970010EA 62.6 EUR
ACRO156970010 ACRO156970050 ACRO156972500
2-Naftol 98%
2-Naftol
Fórmula: C₁₀H₈O
Ponto de ebulição: 285…286 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 120…124 °C
Densidade: 1,217 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004067
Número CAS: 135-19-3
EINECS: 205-182-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06471
Encomendar
Appearance White to beige to pink to light brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 125 °C
GC ≥97.5 %