Print…
VWR® CO 310/CO 310 M, Condutivímetr,o portátil
Fornecedor: VWR Collection
663-0164EA 749 EUR
663-0164 663-0165 663-0340 663-0341 663-0342
VWR® CO 310/CO 310 M, Condutivímetr,o portátil
Medidores electroquímicos Condutivímetros
Medidores económicos e portáteis que medem condutividade, condutância específica, salinidade, TDS (Sólidos Soluveis Totais) e temperatura em simultâneo.
  • IP 67 waterproof housing, large display and easy to use keypad
  • Automatic or manual temperature compensation
  • 50 or 250 data sets reviewable memory
  • 500 (CO 310 M) or 1000 (CO 310) hour battery life; auto-shut off function (30 min of non use)
  • Electrode offset recognition; auto-lock and hold of readings on display
Funções adicionais do CO 310 M:
- Maior capacidade de memória (250 conjuntos de dados)
- Porta USB impermeável para transferência de dados para o PC (sem necessidade de software)
- Relógio em tempo real para os dados armazenados
- Lembrete de re-calibração (selecionável de 0 a 60 dias)
Concebido para medições rápidas e precisas em várias aplicações no campo.
Garantia: 3 anos para os instrumentos, 6 meses para cabos e sondas.
Fornecimento: Fornecido num estojo com sensor de condutividade/°C com cabo de 1 ou 4 m.