Print…
VWR® pH 110/pH 110 M, Medidor portátil de pH/mV/°C
Fornecedor: VWR Collection
662-1350EA 611 EUR
662-1350 662-2268 662-2269 662-2270
VWR® pH 110/pH 110 M, Medidor portátil de pH/mV/°C
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Medidores de pH económicos, robustos e impermeáveis fornecidos em conjuntos prontos a usar que incluem uma caixa de transporte robusta, elétrodo e sonda de temperatura com cabos de diferentes comprimentos e tampões.
  • Caixa impermeável IP 67, display grande e teclado fácil de usar
  • Compensação automática da temperatura
  • Memória passível de revisão para 50 ou 250 conjuntos de dados
  • Pilha com 1000 horas de autonomia, função de desligamento automático (30 minutos de não utilização)
  • Reconhecimento de desvio do elétrodo; bloqueio automático e retenção das
Mais informação do produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção