Print…
1-Naftol zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: α-Naftol
MQ200
8.22289.0250 8.22289.1000 8.22289.9050
8.22289.0250EA 43.7 EUR
8.22289.0250 8.22289.1000 8.22289.9050
1-Naftol zS, Sigma-Aldrich®
1-Naftol
Fórmula: C₁₀H₈O
Peso Molecular: 144.17 g/mol
Ponto de ebulição: 282
Ponto de Fusão: 94
Densidade: 1.224 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 125
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003930
Número CAS: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06409
Encomendar
Solubility 0.1 g/l (20 °C)
Melting Point 94 - 96 °C
Molar Mass 144.17 g/mol
Bulk Density 450 kg/m3
Boiling Point 288 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (94 °C)
Flash Point 125 °C
Density 1.28 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 510 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials