1-Naftol 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
α-Naftol
A11862.22
A11862.0E
A11862.36
A11862.22EA
25.6
EUR
A11862.22
A11862.0E
A11862.36
1-Naftol 99
1-Naftol
Purity: 99%
CAS No.: 90-15-3
Molecular Formula: C10H8O
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 125°(257°F)
Odour: schwach, phenolartig
Boiling Point: 278-280°
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether
Beilstein Reference: 1817321
Merck Reference: 14,6383
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00003930
Fórmula:
C₁₀H₈O Peso Molecular: 144.17 g/mol Ponto de ebulição: 278…280 °C Ponto de Fusão: 95…97 °C Densidade: 1.28 Ponto de Inflamação: 125 °C (257 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003930 Número CAS: 90-15-3 EINECS: 201-969-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,06409 |