Print…
1-Naftol 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Naftol
128191000 128195000 128190025
ACRO128191000EA 25.8 EUR
ACRO128191000 ACRO128195000 ACRO128190025
1-Naftol 99+%
1-Naftol
Fórmula: C₁₀H₈O
Peso Molecular: 144.17 g/mol
Ponto de ebulição: 278…280 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Ponto de Inflamação: 125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003930
Número CAS: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,06409
Encomendar
Appearance Beige to grey to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 97 °C
GC ≥99.0 %