Print…
1,5-Dinitronaphthalene 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13869.14 A13869.22
A13869.14EA 28.9 EUR
A13869.14 A13869.22
1,5-Dinitronaphthalene 97
1,5-Dinitronaphthalene
Purity: 97+% CAS No.: 605-71-0 Molecular Formula: C10H6N2O4 Formula Weight: 218.17 Odour: Odourless Melting Point: 214-218° Beilstein Reference: 527184 MDL No.: MFCD00003916
Fórmula: C₁₀H₆N₂O₄
Peso Molecular: 218.17 g/mol
Ponto de ebulição: 390
Ponto de Fusão: 214…218 °C
Densidade: 1.586
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003916
Número CAS: 605-71-0
EINECS: 210-095-2