Print…
1-Iodonaphthalene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22644.09 B22644.18
B22644.09EA 77.8 EUR
B22644.09 B22644.18
1-Iodonaphthalene ≥98%
1-Iodonaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 90-14-2 Molecular Formula: C10H7I Formula Weight: 254.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.7010 Melting Point: 4° Boiling Point: 161-162°/15mm Beilstein Reference: 1906415 MDL No.: MFCD00003876
Fórmula: C₁₀H₇I
Ponto de ebulição: 161…162 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 1,738
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003876
Número CAS: 90-14-2
EINECS: 201-968-9