Print…
1-Iodonaphthalene 97.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
218420100 218420500
ACRO218420100EA 60.6 EUR
ACRO218420100 ACRO218420500
1-Iodonaphthalene 97.5%
1-Iodonaphthalene
Fórmula: C₁₀H₇I
Ponto de ebulição: 302…305 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 1,74 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003876
Número CAS: 90-14-2
EINECS: 201-968-9
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.5 %