Print…
1-Cloronaftaleno tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
A15029.0B A15029.18 A15029.30
A15029.0BEA 283 EUR
A15029.0B A15029.18 A15029.30
1-Cloronaftaleno tech. 85% remainder 2-chloronaphthalene, Grau técnico
1-Cloronaftaleno
Purity: 85% CAS No.: 90-13-1 Molecular Formula: C10H7Cl Formula Weight: 162.62 Flash Point: 121°(249°F) Refractive Index: 1.6330 Melting Point: ca -8° Boiling Point: 259° Beilstein Reference: 970836 Merck Reference: 14,2149 MDL No.: MFCD00003874
Fórmula: C₁₀H₇Cl
Ponto de ebulição: 259 °C
Ponto de Fusão: ∼–8 °C
Densidade: 1,194
Ponto de Inflamação: 121 °C (249 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003874
Número CAS: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2149