Print…
1-Cloronaftaleno 85% remainder 2-Chloronaphthalene, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Triisodecyl phosphite, α-Chloronaphthalene
180970010 180971000 180970025
ACRO180970010EA 107 EUR
ACRO180970010 ACRO180971000 ACRO180970025
1-Cloronaftaleno 85% remainder 2-Chloronaphthalene, Grau técnico
1-Cloronaftaleno
Fórmula: C₁₀H₇Cl
Ponto de ebulição: 259 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –2,5 °C
Densidade: 1,194 g/cm³
Ponto de Inflamação: 121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003874
Número CAS: 90-13-1
EINECS: 201-967-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02168
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6300 to 1.6340 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥93 %