Print…
1-Bromo-4-fluoronaphthalene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16934.06 A16934.03 A16934.14
A16934.06EA 69.4 EUR
A16934.06 A16934.03 A16934.14
1-Bromo-4-fluoronaphthalene ≥98%
1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 341-41-3 Molecular Formula: C10H6BrF Formula Weight: 225.06 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 33-37° Beilstein Reference: 2085804 MDL No.: MFCD00051473
Fórmula: C₁₀H₆BrF
Ponto de Fusão: 33…37 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051473
Número CAS: 341-41-3
EINECS: 206-434-9