Print…
1-Bromonaftaleno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: α-Bromonaphthalene
17640-100ML 17640-500ML
SIAL17640-100MLEA 67.4 EUR
SIAL17640-100ML SIAL17640-500ML
1-Bromonaftaleno, Sigma-Aldrich®
1-Bromonaftaleno
Fórmula: C₁₀H₇Br
Ponto de ebulição: 280 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 0…6 °C
Densidade: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003868
Número CAS: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Merck Index: 13,01410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9a18f77a334f3a7a688e768c8efc3a557bb3ab&vid=6a108e0806e706c6cdc50ad3d7fc0539d1d6a415&prid=web&clid=SAPDAM