Print…
Nickel(II) telluride ≥99.9% (baseado em metais excluindo Co) (máx. 0,1-1% Co)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
13105.09 13105.18
13105.09EA 90.3 EUR
13105.09 13105.18
Nickel(II) telluride ≥99.9% (baseado em metais excluindo Co) (máx. 0,1-1% Co)
Nickel(II) telluride
Purity: 99.9% CAS No.: 12142-88-0 Molecular Formula: NiTe Formula Weight: 186.31 Physical Form: 10mm & Down Lump Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016258
Fórmula: NiTe
Peso Molecular: 186.29 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016258
Número CAS: 12142-88-0
EINECS: 235-260-6
UN: 3077
ADR: 9 III