Iron selenide ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
31112.18
31112.09
31112.18EA
1010
EUR
31112.18
31112.09
Iron selenide ≥99.9% (baseado nos metais)
Iron selenide
Purity: 99.9%
CAS No.: 1310-32-3
Molecular Formula: FeSe
Formula Weight: 134.81
Physical Form: -40 Mesh Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00016085
Fórmula:
FeSe Ponto de Fusão: 965 °C Densidade: 4,72 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016085 Número CAS: 1310-32-3 EINECS: 215-177-1 UN: 3283 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,04103 |