Tetróxido de ósmio 99.8% (≥74.4% Os) (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ácido ósmico
12103.02
12103.03
12103.48
12103.02EA
157
EUR
12103.02
12103.03
12103.48
Tetróxido de ósmio 99.8% (≥74.4% Os) (baseado em metais)
Tetróxido de ósmio
Purity: 99.8%
CAS No.: 20816-12-0
Molecular Formula: OsO4
Formula Weight: 254.10
Physical Form: Crystalline
Odour: Like chlorine
Boiling Point: 130°
Solubility: Soluble in chloroform, alcohol and ethers
Merck Reference: 14,6893
UN No.: 2471
MDL No.: MFCD00011150
Oxidation, catalyst in Sharpless dihydroxylations
Fórmula:
O₄Os Peso Molecular: 254.23 g/mol Ponto de ebulição: 130 °C Ponto de Fusão: 40.6 °C Densidade: 1.04 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011150 Número CAS: 20816-12-0 EINECS: 244-058-7 UN: 2471 ADR: 6.1 I Merck Index: 14,6893 |