Manganese(IV) telluride ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
13134.09
13134.18
13134.09EA
120
EUR
13134.09
13134.18
Manganese(IV) telluride ≥99.9% (baseado nos metais)
Manganese(IV) telluride
Purity: 99.9%
CAS No.: 12032-89-2
Molecular Formula: MnTe2
Formula Weight: 310.14
Physical Form: 6mm & Down Pieces
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00064703
Fórmula:
MnTe₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064703 Número CAS: 12032-89-2 EINECS: 234-783-7 |