Print…
Manganese(II) telluride ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Manganese telluride
36389.09 36389.03
36389.09EA 459 EUR
36389.09 36389.03
Manganese(II) telluride ≥99.9% (baseado em metais)
Manganese(II) telluride
Purity: 99.9% CAS No.: 12032-88-1 Molecular Formula: MnTe + small amount MnTe2 Formula Weight: 182.54 Physical Form: 10mm & Down Lump Appearance: Dark grey MDL No.: MFCD00049487
Fórmula: MnTe
Peso Molecular: 182.54 g/mol
Ponto de Fusão: 1150
Densidade: 6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049487
Número CAS: 12032-88-1
EINECS: 234-782-1
Encomendar
Total Metal Impurities 0,1% max.