Print…
Chloropentacarbonylrhenium 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
316310010 316310050
ACRO316310010EA 172 EUR
ACRO316310010 ACRO316310050
Chloropentacarbonylrhenium 98%
Chloropentacarbonylrhenium
Fórmula: C₅ClO₅Re
Número MDL : MFCD00013296
Número CAS: 14099-01-5
EINECS: 237-948-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Elemental Analysis ≥97.5 %