bi-Seleneto de Tunsgsténio ≥99.8% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
13084.09
13084.18
13084.09EA
136
EUR
13084.09
13084.18
bi-Seleneto de Tunsgsténio ≥99.8% (baseado em metais)
bi-Seleneto de Tunsgsténio
Purity: 99.8%
CAS No.: 12067-46-8
Molecular Formula: WSe2
Formula Weight: 341.77
Physical Form: 10-20 Micron powder
Density: 9.32
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00049703
Fórmula:
Se₂W Peso Molecular: 341.76 g/mol Densidade: 9.32 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049703 Número CAS: 12067-46-8 EINECS: 235-078-7 UN: 3077 ADR: 9 III |