Print…
Trióxido de crómio (VI) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22266.0100 8.22266.1000 8.22266.9025
8.22266.0100EA 24.3 EUR
8.22266.0100 8.22266.1000 8.22266.9025
Trióxido de crómio (VI) para síntese, Sigma-Aldrich®
Trióxido de crómio (VI)
Fórmula: CrO₃
Ponto de Fusão: 195 °C
Densidade: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010952
Número CAS: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1 (6.1, 8),II
ALCANCE: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256
Encomendar
Hill Formula CrO₃
Molar Mass 99.99 g/mol
Density 2.7 g/cm³ (20 °C)
Melting Point 197 °C
pH value  - 1 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 900 kg/m³
Solubility 1854 g/l (20 °C)
Storage class 5.1A Strongly oxidizing hazardous materials
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 45-46- 9-24/25-26-35-42/43-48/23-50/53-62
S Phrase S 53-45-60-61