Trióxido de crómio (VI) ≥99.9% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Chromic anhydride, Chromium trioxide
10691.14
10691.22
10691.36
10691.14EA
92.3
EUR
10691.14
10691.22
10691.36
Trióxido de crómio (VI) ≥99.9% (baseado em metais), Puratronic®
Trióxido de crómio (VI)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1333-82-0
Molecular Formula: CrO3
Formula Weight: 99.99
Physical Form: Crystalline
Density: 2.7
Appearance: Dark red
Melting Point: 196°
Boiling Point: 250° dec.
Merck Reference: 14,2235
UN No.: 1463
MDL No.: MFCD00010952
Fórmula:
CrO₃ Ponto de ebulição: 250 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 196 °C Densidade: 2,7 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010952 Número CAS: 1333-82-0 EINECS: 215-607-8 UN: 1463 ADR: 5.1,II ALCANCE: 01-2119458868-17 Merck Index: 14,2235 |