Print…
Trióxido de crómio (VI) 99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Chromic anhydride, Chromium trioxide
196610010 196610250 196612500 196610025
ACRO196610010EA 154 EUR
ACRO196610010 ACRO196610250 ACRO196612500 ACRO196610025
Trióxido de crómio (VI) 99.5%
Trióxido de crómio (VI)
Fórmula: CrO₃
Ponto de Fusão: 196 °C
Densidade: 2,7 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010952
Número CAS: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1,II
ALCANCE: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256
Encomendar
Appearance Dark red to purple Crystals or granules
Titration Iodometric ≥99.4 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm