Óxido de crómio (III) ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Chromic oxide
12285.22
12285.36
12285.22EA
57.5
EUR
12285.22
12285.36
Óxido de crómio (III) ≥99% (baseado em metais)
Óxido de crómio (III)
Purity: 99%
CAS No.: 1308-38-9
Molecular Formula: Cr2O3
Formula Weight: 151.99
Physical Form: Powder
Density: 5.22
Refractive Index: 2.551
Appearance: Pale to dark green
Odour: Odourless
Melting Point: 2435°
Boiling Point: 3000°
Merck Reference: 14,2234
MDL No.: MFCD00010949
Fórmula:
Cr₂O₃ Peso Molecular: 151.99 g/mol Ponto de ebulição: 3000 °C Ponto de Fusão: 2435 Densidade: 5.22 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010949 Número CAS: 1308-38-9 EINECS: 215-160-9 Merck Index: 14,2234 |