Óxido de crómio (III) ≥99.97% (baseado nos metais), pó, Puratronic® -22 Mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.97%
CAS No.: 1308-38-9
Molecular Formula: Cr2O3
Formula Weight: 151.99
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 5.22
Refractive Index: 2.551
Appearance: Pale to dark green
Odour: Odourless
Melting Point: 2435°
Boiling Point: 3000°
Merck Reference: 14,2234
MDL No.: MFCD00010949
Fórmula:
Cr₂O₃ Ponto de ebulição: 3000 °C Ponto de Fusão: 2435 °C Densidade: 5,22 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010949 Número CAS: 1308-38-9 EINECS: 215-160-9 Merck Index: 14,2234 |