Print…
Óxido de crómio (III) 99%, pó amorfo
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Chromic oxide
192085000 192080025
ACRO192085000EA 56.8 EUR
ACRO192085000 ACRO192080025
Óxido de crómio (III) 99%, pó amorfo
Óxido de crómio (III)
Fórmula: Cr₂O₃
Peso Molecular: 151.99 g/mol
Ponto de ebulição: 4000 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 2435 °C
Densidade: 5.21 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010949
Número CAS: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247
Encomendar
Appearance Green Powder
Assay ≥98.5 %
Additional info tamped apparent density (g/ml): 1.0 to 1.3
pH 5 to 7
Loss on heating ≤0.4 % (1000°C, 0.5 h)