Hafnium(IV) telluride ≥99.5% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
39223.03
39223.06
39223.03EA
140
EUR
39223.03
39223.06
Hafnium(IV) telluride ≥99.5% (baseado nos metais)
Hafnium(IV) telluride
Purity: 99.5%
CAS No.: 39082-23-0
Molecular Formula: HfTe2
Formula Weight: 433.69
Physical Form: -325 Mesh Powder
Fórmula:
HfTe₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049947 Número CAS: 39082-23-0 EINECS: 254-280-6 |